2-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2799-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB2799-5G TCIAB2799-25G
2-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00234011
Numéro CAS: 41404-58-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/03/28934303.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité