2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3667-1G B3667-5G
TCIAB3667-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB3667-1G TCIAB3667-5G
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 32°C
Numéro MDL: MFCD03095258
Numéro CAS: 144100-07-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&vid=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité