2-Bromopyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2832-25GEA 202 EUR InStock
TCIAB2832-25G TCIAB2832-5G
2-Bromopyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Point de fusion: 56…57,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014601
Numéro CAS: 4595-60-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/31/28934331.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité