2-Chloro-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2341-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2341-5G TCIAC2341-25G
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863635
Numéro CAS: 69045-79-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/39/28939339.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité