2-Chloroheptane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Heptyl chloride
C0852-25ML C0852-5ML
TCIAC0852-25MLEA 252 EUR InStock
TCIAC0852-25ML TCIAC0852-5ML
2-Chloroheptane ≥97.0% (par GC)
2-Chloroheptane
Formule: C₇H₁₅Cl
MW: 134,65 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD00039353
Numéro CAS: 1001-89-4
EINECS: 213-683-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&vid=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité