2-Chlorohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hexyl chloride
C0890-25G C0890-5G
TCIAC0890-25GEA 339 EUR InStock
TCIAC0890-25G TCIAC0890-5G
2-Chlorohexane ≥98.0% (par GC)
2-Chlorohexane
Formule: C₆H₁₃Cl
MW: 120,62 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039351
Numéro CAS: 638-28-8
EINECS: 211-329-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b560ab5888b8d18a65b70f6e1a5c82eb69026cd1&vid=b560ab5888b8d18a65b70f6e1a5c82eb69026cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité