2-Chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1093-25G C1093-5G
TCIAC1093-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC1093-25G TCIAC1093-5G
2-Chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloropyrazine
Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006124
Numéro CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&vid=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité