2-Éthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0431-25G N0431-500G N0431-100G
TCIAN0431-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0431-25G TCIAN0431-500G TCIAN0431-100G
2-Éthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Éthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O
Point d'ébullition: 282°C
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016808
Numéro CAS: 93-18-5
EINECS: 202-226-7
Merck Index: 14,03752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7fdc19a1512307806610b35b9f92130433af67e&vid=f7fdc19a1512307806610b35b9f92130433af67e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité