(±)-2-Éthyl-1-hexanol ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-Éthyl-1-hexanol ≥99.5% (par GC)
(±)-2-Éthyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004746
Numéro CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ATTEINDRE: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité