2-Éthyl-1-hexène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0124-10ML E0124-25ML
TCIAE0124-10MLEA 116 EUR InStock
TCIAE0124-10ML TCIAE0124-25ML
2-Éthyl-1-hexène ≥95.0% (par GC)
2-Éthyl-1-hexène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0,727 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027242
Numéro CAS: 1632-16-2
EINECS: 216-636-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&vid=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité