2-Éthyl-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0361-25ML E0361-5ML
TCIAE0361-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAE0361-25ML TCIAE0361-5ML
2-Éthyl-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthyl-3-méthylpyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00006150
Numéro CAS: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&vid=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité