2-Éthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-1H-imidazole
E0233-25G E0233-500G
TCIAE0233-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0233-25G TCIAE0233-500G
2-Éthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005192
Numéro CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a367b2e4152d4ad14aaef6802146a98d98abf447&vid=a367b2e4152d4ad14aaef6802146a98d98abf447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité