Acide 6-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0426-25G F0426-5G F0426-1G
TCIAF0426-25GEA 226 EUR InStock
TCIAF0426-25G TCIAF0426-5G TCIAF0426-1G
Acide 6-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092819
Numéro CAS: 321-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&vid=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité