2-Fluoro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00041225
Numéro CAS: 2369-19-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité