2-Fluoro-6-méthylpyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0520-1G F0520-5G
TCIAF0520-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0520-1G TCIAF0520-5G
2-Fluoro-6-méthylpyridine ≥95.0% (par GC)
2-Fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00041226
Numéro CAS: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&vid=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité