Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorobenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAF0278-10GEA 148 EUR InStock
TCIAF0278-10G
2-Fluorobenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Fluorobenzamide


Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Numéro MDL: MFCD00007970
Numéro CAS: 445-28-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/75/28968875.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité