Chlorure de 2-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G F0195-500G F0195-100G
TCIAF0195-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAF0195-25G TCIAF0195-500G TCIAF0195-100G
Chlorure de 2-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000656
Numéro CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&vid=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité