6-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
H0942-25G H0942-5G
TCIAH0942-25GEA 101 EUR InStock
TCIAH0942-25G TCIAH0942-5G
6-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 283 - 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006279
Numéro CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&vid=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité