Acide lactique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
L0226-25G L0226-500G
TCIAL0226-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAL0226-25G TCIAL0226-500G
Acide lactique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 17°C
Densité: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&vid=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité