Isothiocyanate de isopropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropylisothiocyanate
I0520-25ML I0520-5ML
TCIAI0520-25MLEA 85.8 EUR InStock
TCIAI0520-25ML TCIAI0520-5ML
Isothiocyanate de isopropyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de isopropyle
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00037830
Numéro CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&vid=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité