2-Méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0117-25G M0117-500G
TCIAM0117-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0117-25G TCIAM0117-500G
2-Méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀O
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004061
Numéro CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 14,05997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&vid=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité