2-Méthyl-2-hexanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0542-25GEA 405 EUR InStock
TCIAM0542-25G TCIAM0542-5G
2-Méthyl-2-hexanol ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-2-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00004486
Numéro CAS: 625-23-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/02/28974002.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité