2-Méthyl-4-undécanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptyl Isobutyl ketone
I0250-25G I0250-1G
TCIAI0250-25GEA 567 EUR InStock
TCIAI0250-25G TCIAI0250-1G
2-Méthyl-4-undécanone ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-4-undécanone
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00027319
Numéro CAS: 19594-40-2
EINECS: 243-176-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d977fc316ffd3bab4b404231e72c6f0a1027e972&vid=d977fc316ffd3bab4b404231e72c6f0a1027e972&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité