2-Méthyl-6-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2001-1G M2001-5G
TCIAM2001-1GEA 137 EUR InStock
TCIAM2001-1G TCIAM2001-5G
2-Méthyl-6-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-6-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00796537
Numéro CAS: 46181-30-0
EINECS: 256-258-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&vid=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité