(±)-Acide 2-méthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
M0947-25ML M0947-5ML
TCIAM0947-25MLEA 114 EUR InStock
TCIAM0947-25ML TCIAM0947-5ML
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Densité: 0,929 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002674
Numéro CAS: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&vid=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité