Acide 2-propylvalérique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
P0823-25ML P0823-500ML P0823-100ML
TCIAP0823-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAP0823-25ML TCIAP0823-500ML TCIAP0823-100ML
Acide 2-propylvalérique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-propylvalérique
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7414c95fa80bcdee9d1429fd6908a2ad0c536a2&vid=d7414c95fa80bcdee9d1429fd6908a2ad0c536a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité