2-Tétradécanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1314-1GEA 185 EUR InStock
TCIAT1314-1G
2-Tétradécanone ≥97.0% (par GC)
2-Tétradécanone
Formule: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00060927
Numéro CAS: 2345-27-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/47/28995347.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité