Vert de bromocrésol
Fournisseur: TCI
B0578-1G B0578-25G B0578-5G
TCIAB0578-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0578-1G TCIAB0578-25G TCIAB0578-5G
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 14,01386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&vid=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.250 (5mg/L, pH5.8, 613.0 to 617.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité