3,3-Diméthyl-1-butanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
D1333-25ML D1333-5ML
TCIAD1333-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAD1333-25ML TCIAD1333-5ML
3,3-Diméthyl-1-butanol ≥95.0% (par GC)
3,3-Diméthyl-1-butanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –65…–60 °C
Densité: 0,844 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002928
Numéro CAS: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&vid=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité