Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2847-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD2847-5G
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle ≥95.0% (par GC)
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle


Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 44°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00009930
Numéro CAS: 76903-88-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/03/28980003.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité