3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3317-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3317-1G TCIAD3317-5G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039349
Numéro CAS: 823-56-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/89/28980289.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité