Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1404-25G D1404-500G
TCIAD1404-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD1404-25G TCIAD1404-500G
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle ≥95.0% (par GC)
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009817
Numéro CAS: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd62dfdddb0c3f816f9073a00256168916ad46&vid=fabd62dfdddb0c3f816f9073a00256168916ad46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité