Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3407-25G D3407-5G
TCIAD3407-25GEA 125 EUR InStock
TCIAD3407-25G TCIAD3407-5G
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00010309
Numéro CAS: 129714-97-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&vid=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité