Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2609-25G D2609-5G
TCIAD2609-25GEA 286 EUR InStock
TCIAD2609-25G TCIAD2609-5G
Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Numéro MDL: MFCD00000676
Numéro CAS: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&vid=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité