Acide pyridine-3,5-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0551-25G P0551-5G
TCIAP0551-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP0551-25G TCIAP0551-5G
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 320…325 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006393
Numéro CAS: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ee710b206bd8f1563a161c7d80eb973a792971&vid=b9ee710b206bd8f1563a161c7d80eb973a792971&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité