Ethidium bromure ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
E0370-1G E0370-5G
TCIAE0370-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAE0370-1G TCIAE0370-5G
Ethidium bromure ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≤ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,04731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&vid=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité