Dimidium bromure ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1815-1G D1815-5G
TCIAD1815-1GEA 132 EUR InStock
TCIAD1815-1G TCIAD1815-5G
Dimidium bromure ≥98.0% (par HPLC)
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Point de fusion: 243…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&vid=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité