3-(Difluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 46.8 EUR InStock
H33189.MD H33189.03
3-(Difluorométhyl)pyridine ≥97%
3-(Difluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Point d'ébullition: 42 °C (6 mmHg)
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226584
Numéro CAS: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité