3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1824-25GEA 280 EUR InStock
TCIAT1824-25G TCIAT1824-5G
3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00042406
Numéro CAS: 52771-21-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/99/28995799.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité