3-Amino-1-propanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0438-25G A0438-500G
TCIAA0438-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0438-25G TCIAA0438-500G
3-Amino-1-propanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&vid=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité