Amino-3-dichloro-2,6-pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
A1580-25G A1580-5G
TCIAA1580-25GEA 224 EUR InStock
TCIAA1580-25G TCIAA1580-5G
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Densité: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00023417
Numéro CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&vid=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité