3-Amino-2-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
A1898-1G A1898-5G
TCIAA1898-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA1898-1G TCIAA1898-5G
3-Amino-2-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234064
Numéro CAS: 39856-58-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=935f36be262e42944c96bbbd59fdfa89a31ad10e&vid=935f36be262e42944c96bbbd59fdfa89a31ad10e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité