Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-3-chloro-2-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-amine2-Chloro-3-pyridylamine

TCIAA0836-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA0836-25G
Amino-3-chloro-2-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Amino-3-chloro-2-pyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 78…79 °C
Numéro MDL: MFCD00006238
Numéro CAS: 6298-19-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/79/28928579.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité