Amino-3-chloro-4-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2395-1G A2395-5G
TCIAA2395-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2395-1G TCIAA2395-5G
Amino-3-chloro-4-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235124
Numéro CAS: 20511-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&vid=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité