Acide 3-amino-p-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1955-25G A1955-5G
TCIAA1955-25GEA 395 EUR InStock
TCIAA1955-25G TCIAA1955-5G
Acide 3-amino-p-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-p-anisic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002521
Numéro CAS: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed767650c4c85b28cadc6e74c1cc5928ba748d0b&vid=ed767650c4c85b28cadc6e74c1cc5928ba748d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité