3-Amino-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1957-25G A1957-5G
TCIAA1957-25GEA 149 EUR InStock
TCIAA1957-25G TCIAA1957-5G
3-Amino-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Numéro MDL: MFCD00128871
Numéro CAS: 3430-27-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&vid=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité