5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
A1890-1G A1890-5G
TCIAA1890-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA1890-1G TCIAA1890-5G
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
5-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD01646116
Numéro CAS: 13534-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&vid=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité