Amino-5-chloro-2-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
A1155-1G A1155-5G
TCIAA1155-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1155-1G TCIAA1155-5G
Amino-5-chloro-2-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00006243
Numéro CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&vid=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité