3-Aminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-aminobenzoate
A1499-25G A1499-5G
TCIAA1499-25GEA 138 EUR InStock
TCIAA1499-25G TCIAA1499-5G
3-Aminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 148…152 °C
Densité: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017102
Numéro CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&vid=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité