3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0641-25G B0641-250G
TCIAB0641-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB0641-25G TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (par GC)
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&vid=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité